Fortfahren mit
RAB0023
Zinc-binding α-2 glycoprotein EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonym(e):
ZAG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 510,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 510,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AZGP1(563)
General description
The ZAG Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting ZAG peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. The EIA-ZAG-1 detects ZAG 278aa.
Immunogen
Zinc-binding α-2 glycoprotein (ZAG), synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0202RAB0010RAB0413
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Gene Information
human ... AZGP1(563)
Gene Information
human ... GCG(2641)
Gene Information
human ... AGT(183)
Gene Information
human ... PYY(5697)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
input
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type cell lysate
input
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.77 pg/mL
standard curve range: 1–1000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.62 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.6 pg/mL
standard curve range: 3.91-1000 pg/mL
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)