SRP4207
JE (MCP-1) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CCL2, MCP-1, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic and activating factor, Monocyte chemotactic protein 1, Small inducible cytokine A2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
1-20 ng/mL ED50
Mol-Gew.
~13.8 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Ccl2(20296)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Lipid Induced Insulin Resistance