SRP2108
p53 (1-81), mutant, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FLJ92943, LFS1, P53, TRP53
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~34.5 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
450 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)