Fortfahren mit
23-034-M
p53-Protein, 10 µg
Full length, recombinant human p53. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Synonym(e):
Cellular tumour antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumour suppressor p53, TP53
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 660,00
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.880,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 660,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble
GenBank accession no.
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TP53(120407068)
General description
Forschungsbereich: Apoptose
N-terminal GST-markiertes, rekombinantes humanes TRAF6 von voller Länge, das in E. coli exprimiert wird. Das p53-Protein ist ein Tumorsuppressor, der vom TP53-Gen [1] auf Chromosom 17 kodiert wird.
Application
Ubiquitinierungskaskadenkomponente: Substrat
Biochem/physiol Actions
p53 wird in vielen verschiedenen Geweben exprimiert und spielt eine wichtige Rolle beim Verhindern der Tumorentstehung. Es ist an der Zellzyklusregulation beteiligt und dient als Transaktivator, um die Zellteilung durch das Steuern einer Reihe von Genen negativ zu regulieren, die für diesen Prozess erforderlich sind. Es dient als Tumorsuppressor von vielen Tumorarten, indem es abhängig von den physiologischen Umständen und dem Zelltyp entweder die Apoptose oder den Wachstumsarrest stimuliert. Defekte der p53-Expression sind an verschiedenen Erkrankungen beteiligt, einschließlich Plexuspapillom, Lungenkrebs, Kopf-Hals-Plattenepithelzellkarzinome, Ösophagus-Plattenepithelzellkarzinom, Li-Fraumeni-Syndrom und erblichem Nebennierenrindenkarzinom.
Physical form
Durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatografie aufgereinigt.
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE327AB9985ABE286
biological source
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. What do “6×His-tagged” and “N-terminal GST-tagged” mean? Which type of tag is present on this full-length p53 (23-034-M, Full length, recombinant human p53) ? Does the tag affect the spectroscopic analysis?
    1 answer
    1. A 6×His tag is a small epitope tag (0.84 kDa) that can be incorporated at the N-terminus, C-terminus, or internal sites of a protein. This full-length recombinant human p53 protein is described as "N-terminal c-Myc, 6His-tagged," indicating the presence of a 6×His tag at the N-terminus, which consists of six histidine residues utilized for affinity purification and detection. A GST tag is much larger (26 kDa), typically added at the N- or C-terminus, and is used to increase protein expression and solubility. There is no GST tag present on this protein. The 6×His tag is suitable for detection, purification, and immobilization, and is unlikely to interfere with most spectroscopic methods.