Fortfahren mit
SRP0686
TGFBR1 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 93,60
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
€ 93,60
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TGFBR1 Peptide, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
2116.45
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
The TGFBR1 peptide sequence (KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS) is derived from human SMAD3 (215-230) and is suitable for use as the substrate for TGFBR1 superfamily, including ACVRs (ALK1, ALK2, ALK4 and ALK7) and BMPRs (ALK3 and ALK6).
Preparation Note
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Other Notes
KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0680SRP0683MSPS004
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
2116.45
mol wt
1542.84
mol wt
1934.13
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)