Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 93,60 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
€ 93,60
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
RS Repeat Peptide, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1934.13
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
The synthetic peptide (GRSRSRSRSRSRSRSR) contains serine/threonine protein kinase phosphorylation sites and is routinely evaluated as a substrate for CLK, EIF2AK and SRPK family kinases.
Preparation Note
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Store diluted product in aliquots at --20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Other Notes
GRSRSRSRSRSRSRSR
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| mol wt 1934.13 | mol wt 1542.84 | mol wt 2116.45 | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?