Fortfahren mit
MSPS004
SILuPep C-peptide
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Synonym(e):
Serotransferrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
€ 220,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
SILuPep C-peptide is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Analysis Note
Sequence
EAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLA-Leu(U13C6)-EGS-Leu(U13C6)-Q
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 31
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSST0064MSST0059MSST0061
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized
form
dry pellets
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)