Fortfahren mit
SRP0442
UEV1A active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CIR1, CROC1, UBE2V1, ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 556,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Form:
aqueous solution
Mol wt:
20 kDa
€ 556,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
20 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... UBE2V1(7335)
General description
UEV1A (ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1), also known as UBE2V1 or CROC-1 (GenBank Accession No. NM_021988) amino acids 2-170 (end) with N-terminal FLAG-tag, MW=20 kDa, expressed in E. coli.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0279SRP0447SRP0440
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
mol wt
20 kDa
mol wt
118 kDa
mol wt
39 kDa
mol wt
118 kDa
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)