SRP0351
PDGFRb active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CD140B, JTK12, platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
62 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Löslichkeit
soluble
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PDGFRB(5159)
Allgemeine Beschreibung
Human PDGFRbeta (GenBank Accession No. NM_002609), cytoplasmic domain, amino acids 558-1106 (end) with N-terminal His-tag, MW= 62 kDa, expressed in Sf9 cells via a Baculovirus expression system.
Platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) belongs to subclass III of receptor tyrosine kinases.[1] The PDGFR exists as two isoforms, PDGFa and PDGFb-receptors, consisting of five extracellular immunoglobulin (Ig) loops and an intracellular tyrosine kinase (TK) domain. [2]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)