SRP0280
UbcH13 (UBE2N) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
UBC13 homolog, UBE2N, UbcH13, Ubiquitin-conjugating enzyme E2N
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
17.6 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... UBE2N(7334)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung