Fortfahren mit
MABS451
Anti-Lineares Ubiquitin-Antikörper, Klon LUB9
clone LUB9, from mouse
Synonym(e):
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
LUB9, monoclonal
Application:
WB
Citations:
21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LUB9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBC(7316)
General description
Mehrere Banden beobachtet
Ubiquitin fungiert als Marker, der das Schicksal anderer Proteine in der Zelle anzeigt. Es kann als einzelnes Molekül oder als Polyubiquitin-Kette gebunden werden. Obwohl ubiquitinierte Proteine häufig für den Abbau durch das 20S-Proteosom markiert sind, kann die Ubiquitinierung auch alternative Schicksale anzeigen, je nach dem Lysinrest, der an der Verknüpfung der Ubiquitinkette mit dem Zielprotein beteiligt ist. Ubiquitin-Ketten, die durch Lys33 an Kinase-Substrate wie AMP-aktivierte Proteinkinasen (AMPKα1, BRSK1, MARK3, MARK4 und NUAK1) gebunden sind, können diese Proteine aktivieren oder deaktivieren, was die Rolle von Uniquitin bei der Regulierung von Signalwegen unterstützt.
Immunogen
Ovalbumin-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem linearem Ubiquitin entspricht.
Application
Der Anti-Lineares Ubiquitin-Antikörper, Klon LUB9 | MABS451, ist ein Antikörper gegen lineares Ubiquitin zur Verwendung in Western-Blot.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde lineares Ubiquitin in (M1-verknüpften) Ubiquitinketten nachgewiesen (Yoshiteru, S. et al. (2013). EMBO. 32:2463–2476).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper weist nur lineares Ubiquitin nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in rekombinantem Protein mit linearen Polyubiquitin-Ketten, K48 Ub 2-7, K63 Ub 2-7 und nur K11-Ubn-ubiquitinyliertes HM-Substratprotein.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/mL dieses Antikörpers wurden 10 µg der linearen rekombinanten Polyubiquitin-Proteinketten nachgewiesen, während die Banden in K48 Ub 2-7, K63 Ub 2-7 und nur K11 Ubn ubiquitinyliertem HM-Substratprotein nicht nachgewiesen wurden.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700792ABS2206U0508
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
LUB9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
6C1, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse, bovine
Gene Information
human ... UBC(7316)
Gene Information
human ... UBC(7316)
Gene Information
human ... UBB(7314)
Gene Information
human ... UBB(7314), UBC(7316)
mouse ... Ubb(22187), Ubc(22190)
rat ... Ubb(192255), Ubc(50522)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiangqin Kuang et al.
Cellular & molecular biology letters, 28(1), 62-62 (2023-08-01)
Bladder cancer (BLCA) is a malignancy that frequently metastasizes and leads to poor patient prognosis. It is essential to understand the molecular mechanisms underlying the progression and metastasis of BLCA and identify potential biomarkers. The expression of peptidase inhibitor 16
Daisuke Oikawa et al.
Frontiers in immunology, 11, 601926-601926 (2020-12-18)
The LUBAC ubiquitin ligase complex, composed of the HOIP, HOIL-1L, and SHARPIN subunits, stimulates the canonical nuclear factor-κB (NF-κB) activation pathways through its Met1-linked linear ubiquitination activity. Here we performed cellular and mathematical modeling analyses of the LUBAC involvement in
Hirohisa Miyashita et al.
Frontiers in immunology, 12, 635475-635475 (2021-04-06)
Nuclear dot protein 52 kDa (NDP52, also known as CALCOCO2) functions as a selective autophagy receptor. The linear ubiquitin chain assembly complex (LUBAC) specifically generates the N-terminal Met1-linked linear ubiquitin chain, and regulates innate immune responses, such as nuclear factor-κB
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABS45104055977125375