Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 493,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
38 kDa
packaging
pkg of 200 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... AHSA1(10598)
General description
Application
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| concentration >0.02 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration - |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| mol wt 38 kDa | mol wt 46 kDa | mol wt 19.1 kDa | mol wt 38.5 kDa |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?