SRP0185
ALAS2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ALA synthase 2-δ, ALAS-E, Aminolevulinic acid synthase 2
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
46 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... ALAS2(212)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung