SRP0209
PRL-2 (2-167) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
OV-1, PRL-2, PTP4A2, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 2
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
19.1 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PTP4A2(8073)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung