Fortfahren mit
SML2813
UNC6934
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid cyclopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
€ 95,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
€ 384,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 95,20
Listenpreis€ 112,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(CN(C2CC2)C(C3=CC4=C(NC(CO4)=O)C=C3)=O)C=C1)NC5=CC=NC=N5
InChI
1S/C24H21N5O4/c30-22-13-33-20-11-17(5-8-19(20)27-22)24(32)29(18-6-7-18)12-15-1-3-16(4-2-15)23(31)28-21-9-10-25-14-26-21/h1-5,8-11,14,18H,6-7,12-13H2,(H,27,30)(H,25,26,28,31)
InChI key
KOZGEDUWAQFVAV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC probe under development. UNC6934 is a potent and selective antagonist of histone-lysine N-methyltransferase NSD2-PWWP1 domain (Nuclear Receptor Binding SET Domain Protein 2 PWWP1 domain). UNC6934 disrupts the NSD2-PWWP1 interaction with H3K36me2 nucleosomes in U2OS cells.
potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2814SML2795SML1744
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)