Fortfahren mit
SPC50120
SP Sephadex® C-50 Natrium-Form
Synonym(e):
Sulfopropyl Sephadex®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 415,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
bead size
40-125 μm (dry)
Quality Segment
pore size
200,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
operating pH
2-10
capacity
2.0-2.8 meq/g ion exchange capacity, 2.0-2.8 meq/g
compatibility
mode of use strong cation exchange chromatography
Application
SP Sephadex® is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. SP Sephadex® has been used to study human tumors as well as to discuss the biochemical basis for the use of mebendazole in the treatment of echinococcosis.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S1799SPC25120Q50120
description
-
description
Fast Flow, aqueous ethanol suspension, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
description
-
description
-
pore size
200,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
-
pore size
~200,000 Da exclusion limit
operating pH
2-10
operating pH
-
operating pH
-
operating pH
2-10
capacity
2.0-2.8 meq/g ion exchange capacity
capacity
180-250 μeq/mL, gel
capacity
2.0-2.6 meq/g
capacity
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bead size
40-125 μm (dry)
bead size
-
bead size
-
bead size
40-125 μm (dry)
compatibility
mode of use strong cation exchange chromatography
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
mode of use strong anion exchange chromatography
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)