Wichtige Dokumente
SML3816
Cynandione A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2′-Acetyl-2,3′,6,6′-tetrahydroxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)ethanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
OC1=C(C(O)=CC=C1C(C)=O)C2=C(C=CC(O)=C2C(C)=O)O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable