Fortfahren mit
SML3110
CRANAD-3
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(T-4)-[(1E,6E)-1,7-Bis[6-(diethylamino)-3-pyridinyl]-1,6-heptadiene-3,5-dionato-κO3,κO5]difluoroboron, CRANAD 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 413,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H31BF2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.35
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
gray to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FB(O1)(F)O=C(/C=C/C2=CN=C(N(CC)CC)C=C2)C=C1/C=C/C3=CC=C(N(CC)CC)N=C3
Biochem/physiol Actions
CRANAD-3, a curcumin analog, is a brain barrier penetrant smart NIRF (near-infrared) probe for both soluble and insoluble Aβ (amyloid beta) species in vivo. CRANAD-3 could be used to monitor the decrease in Aβs after drug treatment in transgenic AD (APP/PS1) mice. CRANAD-3 is suitable for in vivo dually-amplify signal via chemiluminescence resonance energy transfer (DAS-CRET) with ADLumin-1 a brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβs
brain barrier penetrant smart NIRF probe for both soluble and insoluble Aβ (amyloid beta) species in vivo
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0842SML302178246
Curcumin suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Supelco
78246
Curcumin
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 0.1 mg/mL (warmed)
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)