Fortfahren mit
SML3054
CHIR124
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[((3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)amino]-3-(1H-benzimidazol-2-yl)-6-chloroquinolin-2(1H)-one, 4-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylamino]-3-(1H-benzimidazol-2-yl)-6-chloro-2(1H)-quinolinone, CHIR 124, CHIR-124, f 4-[((3S)-
quinuclidin-3-yl)amino]-3-benzimidazol-2-yl-6-chloro-hydroquinolin-2- one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 330,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22ClN5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2C(N[C@@H]3CN4CCC3CC4)=C1C5=NC6=C(C=CC=C6)N5
InChI
1S/C23H22ClN5O/c24-14-5-6-16-15(11-14)21(25-19-12-29-9-7-13(19)8-10-29)20(23(30)28-16)22-26-17-3-1-2-4-18(17)27-22/h1-6,11,13,19H,7-10,12H2,(H,26,27)(H2,25,28,30)/t19-/m1/s1
InChI key
MOVBBVMDHIRCTG-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
CHIR124 is a potent and selective inhibitor of checkpoint kinase 1 (Chk1)( IC50 = 0.3 nM) that produces G2-M abrogation which induces chemosensitisation. It also inhibits PDGFR and FLT3 (IC50 = 6.6 nM and 5.8 nM respectively). CHIR-124 inhibits Pgp activity in multidrug-resistant cell lines KB-V1 and A2780-Pac-Res.
potent and selective inhibitor of checkpoint kinase 1 (Chk1)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3126SML3012SML0081
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)