Fortfahren mit
SML3126
BI-2852
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3S)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-3-[2-[[[[1-[(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-1H-indol-6-yl]methyl]amino]methyl]-1H-indol-3-yl]-1H-isoindol-1-one, (S)-5-Hydroxy-3-(2-(((1-((1-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)-1H-indol-6-yl)methylamino)methyl)-1H-indol-3-yl)isoindolin-1-one, BI 2852, BI2852
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 995,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H28N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 308,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C([C@H](N1)C3=C(NC4=C3C=CC=C4)CNCC5=CC6=C(C=C5)C=CN6CC7=CN(C=N7)C)C=C(C=C2)O
InChI key
JYEQLXOWWLNVDX-PMERELPUSA-N
Biochem/physiol Actions
BI-2852 is RAS inhibitor that binds RAS switch I and II (SI/II) pocket in both the active and inactive forms (GCP-/GDP-bound KD in μM = 0.74/2.0 (KRAS-G12D), 7.5/1.1 (KRAS), 0.57/2.5 (HRAS), 1.3/8.3 (NRAS)). BI-2852 inhibits RAS-mediated signaling and proliferation of KRAS-G12C-bearing NCI-H358 lung cancer cells (EGF-induced pERK IC50 = 5.8 μM; GI50 = 6.7 μM in soft agar with low serum) by blocking KRAS interactions with GEF SOS1 (GDP-bound G12C/G12D IC50 = 450/260 nM, GTP-bound Wt/G12C/G12D IC50 = 490/360/490 nM) and effectors CRAF (GTP-bound Wt/G12C/G12D IC50 = 1740/80/770 nM) and PI3Kα (GTP-bound Wt/G12C/G12D IC50 = 250/100/500 nM).
RAS switch I and II (SI/II) pocket-targeting inhibitor against RAS-mediated signaling and proliferation by blocking KRAS interactions with GEF and effectors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML03461642212SML0084
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed
solubility
-
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
yellow-orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)