Wichtige Dokumente
SML3030
Atorvastatin calcium salt trihydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(betaR,deltaR)-2-(p-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrole-1-heptanoate, calcium salt (2:1) trihyddrate, [R-(R*, R*)]-2-(4-Fluorophenyl)-β, δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1Hpyrrole-1-heptanoic acid, calcium salt (2:1) trihydrate
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -9.0 to -5.0°, c = 0.5 in DMSO
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C(C1=C(C(C)C)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C(C2=CC=C(C=C2)F)=C1C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C4.[Ca+2].[3.0H2O]
InChI
1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
InChIKey
SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)