Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,70 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 238,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16Cl3N3O·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN1CC(CC1)CN)NC2=CC(Cl)=C(C=C2Cl)Cl.Cl.Cl
InChI
1S/C13H16Cl3N3O.2ClH/c14-9-3-11(16)12(4-10(9)15)18-13(20)7-19-2-1-8(5-17)6-19;;/h3-4,8H,1-2,5-7,17H2,(H,18,20);2*1H
InChI key
KKZAEWKBOQYGHO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Compound 19 (C19) is a small molecule that directly targets TRPM4 TwinF domain and blocks its interaction with GluN2A/GluN2B (NR2A/NR2B) I4 domain. C19 prevents NMDAR/TRPM4 interaction-dependent excitotoxicity (death protection EC50 = 1.1 μM 24 h post 10-min exposure of primary murine hippocampal neurons to 20 μM NMDA) without affecting, and even enhancing, NMDAR-mediated essential functions.
TRPM4 TwinF domain-targeting NMDAR/TRPM4 interaction blocker that protects against TRPM4-mediated excitotoxicity.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?