Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 419,00 € 356,15 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N4O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
NGI-1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C)C)c1cc(c(cc1)N3CCCC3)C(=O)Nc2[s]c(cn2)C
InChI key
QPKGRLIYJGBKJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NGI-1 (ML414) is an inhibitor of Asparagine (N)-linked glycoslysation.
NGI-1 (ML414) is an inhibitor of Asparagine (N)-linked glycoslysation. NGI-1 inhibits the oligosaccharyltransferase, preventing the attachment to the protein. NGI-1 has been shown to induce senescence in receptor tyrosine kinase dependent tumors.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?