Fortfahren mit
SML2743
TM30089
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(3-(4-Fluoro-N-methylphenylsulfonamido)-3,4-dihydro-1H-carbazol-9(2H)-yl)acetic acid, 3-[[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]methylamino]-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole-9-acetic acid, CAY 10471, CAY-10471, CAY10471, TM 30089, TM-30089, {3-[(4-Fluorobenzenesulfonyl)methylamino]-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-9-yl}acetic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
€ 85,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 399,00
€ 339,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21FN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,00
Listenpreis€ 100,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)N(C2CCc3[n](c4c(c3C2)cccc4)CC(=O)O)C
InChI
1S/C21H21FN2O4S/c1-23(29(27,28)16-9-6-14(22)7-10-16)15-8-11-20-18(12-15)17-4-2-3-5-19(17)24(20)13-21(25)26/h2-7,9-10,15H,8,11-13H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
CANCTKXGRVNXFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective prostaglandin D2 receptor DP2 (CRTH2) antagonist without affinity or activity toward DP1 (PTGDR) and TP (TBXA2R).
TM30089 is a ramatroban analog and an orally active, high-affinity, potent and selective prostaglandin D2 receptor 2 (DP2; CRTH2) antagonist (Ki = 0.6 nM/hDP2 against 1.2 nM PGD2; Ki = 1.2 μM/hDP1 against 0.5 nM PGD2, >10 μM/hTP against 5 nM SQ29548) that blocks PGD2-induced responses in hDP2 transfectants (IP1/βarr IC50 = 1.2/3.0 nM) and exhibits in vivo efficacy in a murine model of renal tubulointerstitial fibrosis (20 mg/kg b.i.d. p.o., starting 4 days before or 3 days after unilateral ureteral obstruction/UUO).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2326SML1032R0531
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥40 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)