Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 116,00 |
Über diesen Artikel
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
aqueous suspension
Quality Segment
composition
Solids, 2.5%
mean particle size
0.1 μm
fluorescence
λex ~538 nm; λem ~584 nm
Application
Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to develop an electrochemical nitrite nanosensor as well as in voltammetric studies. Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to explain the partitioning behavior for certain species of bacteria.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| composition Solids, 2.5% | composition Solids, 2.5% | composition Solids, 2.5% | composition Solids, 2.5% |
| fluorescence λex ~538 nm; λem ~584 nm | fluorescence λex ~553 nm; λem ~635 nm | fluorescence λex ~575 nm; λem ~610 nm | fluorescence λex ~575 nm; λem ~610 nm |
| mean particle size 0.1 μm | mean particle size 2.0 μm | mean particle size 0.5 μm | mean particle size 1.0 μm |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?