Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,90 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 375,00 € 318,75 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C2=NC=CC(C3=CC=C(C=C3)NC(CCC(O)=O)=O)=N2)C=C1)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H22N4O6/c29-20(9-11-22(31)32)26-17-5-1-15(2-6-17)19-13-14-25-24(28-19)16-3-7-18(8-4-16)27-21(30)10-12-23(33)34/h1-8,13-14H,9-12H2,(H,26,29)(H,27,30)(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
LZRQXDAEFLBXCL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to light brown | color white to tan | color light yellow to dark yellow |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?