Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 426,00 € 362,10 |
Über diesen Artikel
Produktname
Dynarrestin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C1=CC=C(C2=C(C(OCC)=O)SC(NC3=C(F)C=C(F)C=C3)=N2)C=C1
InChI
1S/C22H23F2N3O2S/c1-4-27(5-2)16-10-7-14(8-11-16)19-20(21(28)29-6-3)30-22(26-19)25-18-12-9-15(23)13-17(18)24/h7-13H,4-6H2,1-3H3,(H,25,26)
InChI key
UZNNDDDSGCMQOQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?