Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 71,80 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 287,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11FN2OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
(dry room)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
(dry room)
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)Nc2[s]c(c(n2)C)C(=O)c3c[s]cc3
InChI
1S/C15H11FN2OS2/c1-9-14(13(19)10-6-7-20-8-10)21-15(17-9)18-12-4-2-11(16)3-5-12/h2-8H,1H3,(H,17,18)
InChI key
PEAMDZVDNYENPN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). LY 2087101 was shown to not enhance the activity of α3β4 subtype nAChRs.
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| storage condition (dry room) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?