Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 € 85,85 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,85
Listenpreis€ 101,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC=C(S(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C16H18O2S/c1-11-5-7-15(8-6-11)19(17,18)16-13(3)9-12(2)10-14(16)4/h5-10H,1-4H3
InChI key
CGPHOZWFSFNOEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
ESI-05 is a selective inhibitor against cAMP-regulated guanine nucleotide exhange factor (GEF) EPAC2 (Exchange factor directly activated by cAMP 2) activation by targeting an EPAC2-specific allosteric site at the interface of the two cAMP-binding domains.
ESI-05 is a selective inhibitor against cAMP-regulated guanine nucleotide exhange factor (GEF) EPAC2 (Exchange factor directly activated by cAMP 2) activation by targeting an EPAC2-specific allosteric site at the interface of the two cAMP-binding domains. ESI-05 inhibits EAPC2, but not EPAC1 or PKA, activation by cAMP in a highly potent (IC50 = 430 nM; 25 μM cAMP) and cAMP-competitive manner in cell-free assays, and suppresses cAMP analog 007-AM-induced cellular Rap1 activation in EPAC2-, but not EPAC1-, expressing HEK293 transfectants.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white to beige | color off-white to purple | color white to beige | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?