Fortfahren mit
SML1726
MSAB
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
3-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]-benzoic acid methyl ester, Methyl 3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}benzoate, WI-21
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to purple
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(S(NC2=CC(C(OC)=O)=CC=C2)(=O)=O)C=C1
InChI key
CVKBYFCJQSPBOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A cell-permeable compound that targets β-catenin via direct affinity interaction within the C-terminal two thirds (a.a. 301-670) of the Armadillo repeat region (a.a. 136–686), inducing β-catenin ubiquitination and proteasomal degradation (Eff. conc. 1.25-5 μM in DLD-1, SW480 and LS174T cultures). MSAB selectively inhibits against Wnt sginaling-dependent proliferation of cancer cells (IC50 <6 μM), while exhibiting little efficacy in Wnt-independent cultures (<10% inhibition at 10 μM). Likewise, daily intraperitoneal injection (10-20 mg/kg/day) is efficacious in suppressing the expansion of established tumors from HCT116, HT115, and H23 xenografts in mice, while exhibiting little efficacy against the Wnt-independent H460 tumor growth.
A cellular β-catenin degradation inducer with anti-proliferation efficacy against Wnt-dependent cancer growth both in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2657F8807SML2746
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥40 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white to purple
color
white to beige
color
off-white to light brown
color
white to yellow-brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)