Fortfahren mit
SML1890
MK204
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[5-Chloro-2-[[[(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl]amino]carbonyl]phenoxy]-acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
€ 85,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9Br5ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
714.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,85
Listenpreis€ 101,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(OCC(O)=O)C=C(C=C1)Cl)NCC(C(Br)=C(C(Br)=C2Br)Br)=C2Br
InChI
1S/C16H9Br5ClNO4/c17-11-8(12(18)14(20)15(21)13(11)19)4-23-16(26)7-2-1-6(22)3-9(7)27-5-10(24)25/h1-3H,4-5H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
QYSFXUVFRUYJCZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MK204 is a potent and selective inhibitor of aldo-keto reductase family member 1B10 (AKR1B10).
MK204 is a potent and selective inhibitor of aldo-keto reductase family member 1B10 (AKR1B10). AKR1B10 is induced in several cancer types, in particular, hepatocellular carcinoma, and may be involved with drug resistance. MK204 appears to target a distinct AKR1B10 inner specificity pocket not present in the closely related aldose reductase. MK204 had an IC50 value of 80 nM compared to an IC50 value of 21.7 μM for aldose reductase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1491SML2670SML2701
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)