Fortfahren mit
SML2670
BAY-8002
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(2-chloro-5-(phenylsulfonyl)benzamido)benzoic acid, 2-[[2-Chloro-5-(phenylsulfonyl)benzoyl]amino]-benzoic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14ClNO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2cc(c(cc2)Cl)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H14ClNO5S/c21-17-11-10-14(28(26,27)13-6-2-1-3-7-13)12-16(17)19(23)22-18-9-5-4-8-15(18)20(24)25/h1-12H,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
CLAUJSRBKSRTGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-8002 is an orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1 (monocarboxylate transporter 1; SLC16A1) that potently inhibits bidirectional lactate transport. BAY-8002 exhibits antiproliferative activity in numerous cancer cell lines. BAY-8002 induces accumulation of lactate and significantly inhibits tumor growth in mice model. It does not cause tumor regression.
orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2701SML1965SML1122
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)