Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,10 € 41,73 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11Cl2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 41,73
Listenpreis€ 49,10Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)OCC(=O)Nc2c(ccc(c2)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C15H11Cl2NO4/c16-9-5-6-10(15(20)21)12(7-9)18-14(19)8-22-13-4-2-1-3-11(13)17/h1-7H,8H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
CVQCJPCMPGKEDH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CBA (Compound 5; 4-Chloro-2-[[2-(2-chlorophenoxy)acetyl]amino]benzoic acid) is a cell penetrant, potent and selective TRPM4 (Transient receptor potential melastatin member 4) inhibitor that shows not significant activity against TRPM5, TRPM7, TRPM8, TRPV1, TRPV3, TRPV6. It rescues functional expression of mutant A432T TRPM4 in cells. CBA (Compound 5) exhibits neuroprotective activity against glutamate-induced neurodegeneration.
cell penetrant, potent and selective TRPM4 (Transient receptor potential melastatin member 4) inhibitor
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?