Fortfahren mit
SML1842
Ibuprofen Arginate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate, L-arginine (1:1), (S)-1-(4-Amino-4-carboxybutyl)guanidinium 2-(4-isobutylphenyl)propanoate, Ibu-L-Arg, Ibuprofen L-arginine, Ibuprofen arginine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
€ 249,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H32N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.48
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 249,05
Listenpreis€ 293,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CC1=CC=C(C(C([O-])=O)C)C=C1)C.O=C(O)[C@@H](N)CCCNC([NH3+])=N
InChI
1S/C13H18O2.C6H14N4O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t;4-/m.0/s1
InChI key
GCCOJNYCFNSJII-VWMHFEHESA-N
Biochem/physiol Actions
Ibuprofen arginate is the more soluble arginate salt form of the nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) ibuprofen.
Ibuprofen arginate is the more soluble arginate salt form of the nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) ibuprofen. Ibuprofen arginate retains the inhibitory potency against COX-2 as ibuprofen and its sodium salt, however only ibuprofen arginate is able to augment cellular NO pathway through codelivery of the NOS substrate arginine. Ibuprofen arginate, but not the sodium salt form, is shown to reverse the inhibitory effects of the cardiotoxic hormone asymmetric dimethylarginine (ADMA) and NG-nitro-L-argininemethyl ester (L-NAME) against nitric oxide synthase (eNOS & iNOS) in cultures in vitro (Murine RAW264.7 macrophages and isolated mouse & rat aorta) and effectively prevent L-NAME-induced arterial blood pressure increase in anesthetized rats in vivo (0.5 mg/kg L-NAME; 114.8 μmol/kg ibuprofen arginate, equivalent to 20 mg/kg L-Arg via femoral artery cannulation).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
401003SML1461C8022
description
≥98% (HPLC)
description
A nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that acts as a reversible and competitive inhibitor of cyclooxygenase 1 (COX-1) (IC50 = 4.85 µM).
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
color
white to beige
color
white
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)