Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 96,40 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 391,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 96,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNCC1=CC2=C(C=C1)N(CC)C3=C2C=CC=C3.[H]Cl
InChI key
IXWVUPURFWFRNE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mutant p53 stabilizer
PhiKan083 is a small molecule that binds within a cavity on the surface of Y220C-mutated p53. This mutation, which is not involved in DNA interaction, causes a destabilization of the protein. PhiKan083 binding acts to stabilize the mutant p53 and slow the rate of denaturation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?