Wichtige Dokumente
SML1738
RL648_81
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Ethyl (2-amino-3-fluoro-4-((4-(trifluoromethyl)benzyl)amino)phenyl)carbamate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC1=C(NC(OCC)=O)C=CC(NCC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=C1F
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable