Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,90 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 325,00 € 276,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
233-148-1
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12)
InChI key
CXUCKELNYMZTRT-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1-EBIO is an activator of epithelial Ca2+-activated K+ channel also known as the intermediate-conductance Ca(2+)-activated K(+) channel (IK-1) or KCa3.1.
1-EBIO is an activator of epithelial Ca2+-activated K+ channel
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?