Fortfahren mit
S7882
(−)-Scopolamin-N-Butylbromid
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
Hyoscin-N-butyl-bromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,80
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30BrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-744-1
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 52,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −20.8°, c = 3 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Br-].[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]([H])([C@]3([H])O[C@]13[H])[N+]2(C)CCCC)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22?;/m1./s1
InChI key
HOZOZZFCZRXYEK-GSWUYBTGSA-M
Application
(−)-Scopolamine N-butyl bromide was used as standard in designing a procedure for quantification of compounds using CE-MS.8
Biochem/physiol Actions
Competitive muscarinic acetylcholine receptor antagonist; antispasmodic.
Scopolamine is an anti-muscarinic and cholinolytic alkaloid that inhibits parasympathetic-cholinergic system.5 The central effects include hallucinations, disorientation, restlessness and euphoria.6 Scopolamine disturb the stimulus detection performance in rats by interfering with the reticular cholinergic pathways.7
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8502N2001B121
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble
color
white
color
white
color
white
color
-
optical activity
[α]25/D −20.8°, c = 3 in H2O(lit.)
optical activity
[α]25/D −25°, c = 5 in H2O(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)