Fortfahren mit
SML1096
TH588 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N4-Cyclopropyl-6-(2,3-dichlorophenyl)pyrimidine-2,4-diamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 608,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12Cl2N4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(C2=NC(N)=NC(NC3CC3)=C2)=C1Cl.Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N4.ClH/c14-9-3-1-2-8(12(9)15)10-6-11(17-7-4-5-7)19-13(16)18-10;/h1-3,6-7H,4-5H2,(H3,16,17,18,19);1H
InChI key
FBHMEHNWFXCSKE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TH588 is a potent inhibitor of human 7,8-Dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1) with an IC50 value of 5 nM and good metabolic stability. MTH1 hydrolyzes oxidized purine nucleoside triphosphates that might otherwise be incorporated into DNA/RNA and contribute to DNA damage. MTH1 removal of oxidized nucleotides that result from increased levels of reactive oxygen species (ROS) in fast-proliferating cancer cells helps protect cancer cells from proliferative stress and prevent cancer cell death. TH588 is considered a new target for cancer therapy. TH588 is highly selective towards MTH1, with no relevant inhibition of other members of the nudix protein family or a panel of 87 enzymes, GPCRs, kinases, ion channels and transporter. TH588 has been shown to selectively kill a variety of cancer cell lines and with in vivo activity shown for TH588 in SW480 colorectal and MCF7 breast tumour xenografts.
TH588 is a potent inhibitor of human 7,8-Dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0698SML2252A9736
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)