Fortfahren mit
SML0698
CID 11210285 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine hydrochloride, AMBMP, N4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-6-(3-methoxyphenyl)-2,4-pyrimidinediamine hydrochloride, Wnt Agonist
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
€ 97,75
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 372,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N4O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 97,75
Listenpreis€ 115,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc3cc4c(cc3)OCO4)c1nc(nc(c1)c2cc(ccc2)OC)N
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
InChI key
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
Application
CID 11210285 hydrochloride has been used as a Wnt agonist.
Biochem/physiol Actions
CID 11210285 is a cell-permeable, potent and selective activator of Wnt signaling without inhibiting GSK-3β.
CID 11210285 is a cell-permeable, potent and selective activator of Wnt signaling without inhibiting GSK-3β. CID 11210285is a Wnt agonist.
Other Notes
Light sensitve and air sensitive.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2179SML2425L6668
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What other vehicles can be used for the administration of the agonist in a mouse model? It can be administered locally (bone tissue) or only systemically?
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro applications. The method of administration will need to be validated by the end user. It may be helpful to view peer-reviewed articles. Please see the two publications below :
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662016/
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8565963/