Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 418,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Application
CYM-5520 has been used as a sphingosine 1-phosphate receptor 2 (S1pr2) agonist in pancreatic adenocarcinoma cell line (CFPAC-1).
Biochem/physiol Actions
CYM-5520 is a specific, noncompetitive allosteric agonist of sphingosine 1-phosphate receptor 2 (S1PR2; EC50 = 1.0 μM). The compound CYM-5520 does not show any agonsit activity towards S1PR1, S1PR3, S1PR4 or S1PR5.
CYM-5520 is a specific, noncompetitive allosteric agonist of sphingosine 1-phosphate receptor 2.
CYM-5520 mediates phosphorylation of transcription factor p65. It upregulates trabecular number, thickness as well as tibial bone volume density in osteoblasts.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?