Fortfahren mit
SML2718
GSK503
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
GSK 503, GSK-503, N-((4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1-isopropyl-3-methyl-6-(6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1H-indole-4-carboxamide, N-[(1,2-Dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-3-methyl-1-(1-methylethyl)-6-[6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinyl]-1H-indole-4-carboxamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,70
€ 53,29
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
€ 216,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H38N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
526.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 53,29
Listenpreis€ 62,70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1[c](c(c(cc1C)C)CNC(=O)c2c3c([n](cc3C)C(C)C)cc(c2)c4cnc(cc4)N5CCN(CC5)C)=O
InChI
1S/C31H38N6O2/c1-19(2)37-18-21(4)29-25(30(38)33-17-26-20(3)13-22(5)34-31(26)39)14-24(15-27(29)37)23-7-8-28(32-16-23)36-11-9-35(6)10-12-36/h7-8,13-16,18-19H,9-12,17H2,1-6H3,(H,33,38)(H,34,39)
InChI key
HRDQQHUKUIKFHT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK503 is a potent and selective histone-lysine N-methyltransferase EZH2 (ENX1, KMT6) inhibitor (IC50/Kiapp = 8/3 nM/EZH2, 27 nM/Y641C, <5 nM/A677G, Y641F/H/N/S EZH2 mutants vs. 633/636 nM/EZH1) with >4,000-fold selectivity over other histone methyltransferases and little potency toward panels of histone acetylases/deacetylases, kinases, GPCR/channels/transporters. GSK503 reduces splenocyte H3K27me3 level and prevents post immunization germinal center (GC) formation (150 mg/kg/day i.p.; mice) with good pharmacokinetics in vivo. GSK503 abrogates the GC hyperplasia phenotype of Ezh2(Y641N) mice and suppresses human DLBCL xenografts tumor growth in mice.
Potent and selective histone-lysine N-methyltransferase EZH2 (ENX1, KMT6) inhibitor in vitro and in vivo. Displays >200-fold selectivity over EZH1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0766SML2770SML2650
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
, white to beige to brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)