Fortfahren mit
SML0581
SR 58894A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(2-Allylphenoxy)-1-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydro-naphth-1-ylamino]-(2 S)-2-propanol hydrochloride, SR58894A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H27NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.92
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 92,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -19 to -25°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent, selective antagonist of β-adrenergic receptor.
SR58894A is a potent and selective antagonist of β3-adrenergic receptor.
SR 58894A is also known as (3-(2-allylphenoxy)-1-[(1 S)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-ylamino]-(2 S)-2-propanol hydrochloride, Kissei). It has the ability to antagonize relaxation, stimulated by isoprenaline.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8688L9793P8688
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (TLC), powder
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: ≥2 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
color
white to beige
color
white
color
-
color
-
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)