Fortfahren mit
SML0521
ML 210
≥98% (HPLC), GPX4 inhibitor, powder
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
CID 49766530, ML-210, [4-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]-(5-methyl-4-nitro-1,2-oxazol-3-yl)methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 487,00
€ 413,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20Cl2N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 124,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ML 210, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1onc(C(=O)N2CCN(CC2)C(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H20Cl2N4O4/c1-14-20(28(30)31)19(25-32-14)22(29)27-12-10-26(11-13-27)21(15-2-6-17(23)7-3-15)16-4-8-18(24)9-5-16/h2-9,21H,10-13H2,1H3
InChI key
VIBHJPDPEVVDTB-UHFFFAOYSA-N
Application
ML 210 has been used as a glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor to induce ferroptosis in cancer cells. It has also been used as a GPX4 inhibitor to examine whether pharmacological inhibition of GPX4 altered prominin2 expression and impacted ferroptosis in adherent MCF10A and Hs578t cells.
Biochem/physiol Actions
ML 210 induces cell death in RAS expressing tumor cells.
ML 210 induces non-apoptotic cell death in tumor cells expressing the RAS oncogene.
ML 210 acts as a selenoenzyme glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor. It exhibits cytotoxicity against few ovarian cancer cell lines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1004SML2940SML1276
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review