Fortfahren mit
SML2940
ML417
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1H-Indol-2-yl)(4-(2-(4-methoxyphenoxy)ethyl)piperazin-1-yl)methanone, Methanone, 1H-indol-2-yl[4-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 68,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(CCN(CC2)C(=O)c3[nH]c4c(c3)cccc4)CCOc1ccc(cc1)OC
InChI key
HAZPAMUWUHDPDA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML417 is a blood-brain barrier permeable, potent and highly selective agonist of D3 dopamine receptor (D3R) with very limited cross-reactivity at other GPCRs. ML417 potently induces G-protein activation, D3R-mediated b-arrestin translocation and pERK phosphorylation. It does not activate other dopamine receptors. ML417 protect D3R-expressing dopaminergic neurons from 6-OHDA induced cell death.
blood-brain barrier permeable, potent and highly selective agonist of D3 dopamine receptor (D3R)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1688SML1249SML1248
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)