Fortfahren mit
SML1004
ML211
Synonym(e):
4-tert-Butylpiperidin-1-yl-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]triazol-2-yl]methanone, CID-56593118
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 516,00
€ 438,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30N4O2
Molekulargewicht:
418.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 (LYPLA1; IC50 = 17 nM) and lysophospholipase 2 (LYPLA2; IC50 = 30 nM).
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 and lysophospholipase 2.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2940SML1561SML1276
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
colorless
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)