Wichtige Dokumente
SML0224
HI-6
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[[4-(Aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium chloride, 4-Carbamoyl-1-[[[2-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium-1-yl]methoxy]methyl]pyridinium dichloride, Asoxime chloride, HI 6, HI 6 chloride, HJ 6, Transant
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].NC(=O)c1cc[n+](COC[n+]2ccccc2\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c15-14(19)12-4-7-17(8-5-12)10-21-11-18-6-2-1-3-13(18)9-16-20;;/h1-9H,10-11H2,(H-,15,19);2*1H
InChIKey
QELSIJXWEROXOE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?