Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 469,00 |
Produktname
MMB-4, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to light brown
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O/N=C/C1=CC=[N+](C[N+]2=CC=C(/C=N\O)C=C2)C=C1.[Br-].[Br-]
InChI
1S/C13H12N4O2.2BrH/c18-14-9-12-1-5-16(6-2-12)11-17-7-3-13(4-8-17)10-15-19;;/h1-10H,11H2;2*1H
InChI key
ZKQNRRLCBJUEBC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description - | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color light yellow to light brown | color orange to red | color orange to dark red | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?