Wichtige Dokumente
SMB01075
Myrtucommulone B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
6,8-dihydroxy-2,2,4,4-tetramethyl-5-(2-methylpropanoyl)-9-propan-2-yl-9H-xanthene-1,3-dione
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
414.49
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1c2c(c(cc(c2C(=O)C(C)C)O)O)C(C3=C1C(C(=O)C(C3=O)(C)C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-10(2)14-15-12(25)9-13(26)16(18(27)11(3)4)19(15)30-21-17(14)20(28)23(5,6)22(29)24(21,7)8/h9-11,14,25-26H,1-8H3
InChIKey
AYAUOXWJIWVPSO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)