SMB00804
D-Gulonic acid lithium salt
Synonym(e):
(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid lithium salt, D-(8CI) Gulonic acid lithium salt, Lithium D-gulonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m1/s1
InChIKey
RGHNJXZEOKUKBD-KKQCNMDGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable